A5403
Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Doporučené produkty
biological source
goat
Quality Level
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:1,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)