A1556
15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol from Fusarium graminearum
Synonyma:
15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
IDGRYIRJIFKTAN-HTJQZXIKSA-N
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)