Přeskočit na
A4159
L-Asparagine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyma:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 150,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 070,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.12
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
2 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
L-Asparagine is used in cell culture media and is a component of MEM non-essential amino acids solution. L-Asparagine has been shown to enhance ornithine decarboxylase activity in cultured human colon adenocarcinoma Caco-2 cells and in cultured IEC-6 intestinal epithelial cells. Spore germination in Bacillus subtilis has been increased in the presence of L-asparagine.
An isoxazoline RGD mimic platelet GPIIb/IIIa antagonist has been prepared by chiral synthesis with L-asparagine as a starting material. L-Asparagine has been utilized in the synthesis of 4-azalysine building blocks for application to combinatorial chemistry.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL80905A0884PHR2349
L-Asparagine phyproof® Reference Substance
PHL80905
L-Asparagine
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Effects of overexpression of nutrient receptors on germination of spores of Bacillus subtilis
Cabrera-Martinez, R. M., et al.
Journal of Bacteriology, 185, 2457-264 (2003)
Homochiral 4-azalysine building blocks: syntheses and applications in solid-phase chemistry
Chhabra, S. R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 4017-4029 (2002)
Increased translation efficiency and antizyme-dependent stabilization of ornithine decarboxylase in amino acidsupplemented human colon adenocarcinoma cells, Caco-2.
Chabanon, H., et al.
The Biochemical Journal, 348 (Pt 2), 401-408 (2000)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A4159-100G04061835568048
A4159-500G04061833368541
A4159-25G04061835516834