Merck
B5768
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt
≥95%
Synonyma:
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid sodium salt, N-Biotinyl-p-aminobenzoic acid sodium salt, Sodium N-(+)-biotinyl-4-aminobenzoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H20N3NaO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
385.41
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI key
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
General description
Biotin 4-amidobenzoic acid is a substrate of biotinidase.
Application
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt has been used as a biotin amide substrate to measure biotinyl-6-aminoquinoline (BAQ) hydrolysis by competitive inhibition.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)