Přeskočit na
U6885
Uridine-5′-diphosphoglucose Dehydrogenase from Streptococcus pyogenes
recombinant, expressed in E. coli, Type VI, lyophilized powder
Synonyma:
UDP-glucose:NAD+ 6-oxidoreductase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Číslo EC:
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
type
Type VI
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~47 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Physical form
Lyophilized powder containing ~70% PBS and ~20% sorbitol.
Preparation Note
Animal component free
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of UDP-glucose to UDP-glucuronic acid per minute at pH 8.7 at 25 °C.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)