H3751
D-Histidine
≥98% (TLC)
Synonyma:
(R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
280 °C
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.