Hlavní dokumenty
44614
Sigma-Aldrich
Durcupan ACM
single component D
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Quality Level
form
liquid
contains
plasticizer
Application
Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite®.
Legal Information
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
367.7 °F - open cup
flash_point_c
186.5 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Noemi Holderith et al.
Cell reports, 32(4), 107968-107968 (2020-07-30)
Elucidating the molecular mechanisms underlying the functional diversity of synapses requires a high-resolution, sensitive, diffusion-free, quantitative localization method that allows the determination of many proteins in functionally characterized individual synapses. Array tomography permits the quantitative analysis of single synapses but