10951
Araldite® M
suitable for (use as an embedding medium)
About This Item
Doporučené produkty
form
viscous liquid
Quality Level
impurities
dibutyl phthalate
color
light yellow
refractive index
n/D 1.555-1.570
suitability
suitable for (use as an embedding medium)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?