44263
Diisopentyl phthalate
analytical standard
Synonyma:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(3-methylbutyl) ester, Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, NSC 17070, Phthalic acid diisopentyl ester
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.485-1.489
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCC(C)C)=O
InChI
1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JANBFCARANRIKJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Recommended products
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?