Key Documents
16328
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol
≥96.0% (HPLC)
Synonyma:
tert-Butyl {2-{2-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy}ethyl}carbamate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H24N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
328.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
assay
≥96.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)23-14(20)16-6-8-21-10-11-22-9-7-17-12(18)4-5-13(17)19/h4-5H,6-11H2,1-3H3,(H,16,20)
InChI key
ANPNLGYUZZQPEV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c