Přejít k obsahu
746223
Maleimide-PEG2-succinimidyl ester
≥95%
Synonyma:
3-[2-[2-[[3-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG2-NHS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H23N3O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
425.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent
mp
92-94 °C
functional group
NHS ester, maleimide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H23N3O9/c22-13(5-8-20-14(23)1-2-15(20)24)19-7-10-29-12-11-28-9-6-18(27)30-21-16(25)3-4-17(21)26/h1-2H,3-12H2,(H,19,22)
InChI key
TZPDZOJURBVWHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Heterobifunctional crosslinker with short ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 17.6 angstroms.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)