C3654
Ammonium cerium(IV) nitrate
≥98% (titration)
Synonyma:
Ceric ammonium nitrate
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (titration)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L)
SMILES string
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI key
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?