Hlavní dokumenty
224111
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
98%
Synonyma:
1,2-Diethoxyethane
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.17
Beilstein/REAXYS Number:
1732917
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
assay:
98%
bp:
121 °C (lit.)
vapor pressure:
9.4 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
9.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3923 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−74 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Correlation between urinary methoxyacetic acid and exposure of ethylene glycol dimethyl ether in a lithium battery plant.: This research investigates the exposure levels of ethylene glycol diethyl ether within a lithium battery manufacturing environment. By analyzing the correlation between urinary biomarkers and chemical exposure, the study provides insights into occupational health and safety measures required in industrial settings where such chemicals are used (Yokota et al., 2007).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Copper (I)-mediated living radical polymerization in the presence of oxyethylene groups: Online 1H NMR spectroscopy to investigate solvent effects
Haddleton DM, et al.
Macromolecules, 33(22), 8246-8251 (2000)
Fabrication and performance of membrane electrode assembly prepared by a catalyst-coated membrane method: effect of solvents used in a catalyst ink mixture
Therdthianwong A, et al.
Energy & Fuels, 24(2), 1191-1196 (2010)
Solvate structures and computational/spectroscopic characterization of LiBF4 electrolytes
Seo DM, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(32), 18377-18386 (2014)
The bonding of fluorinated and hydrogenated diethers to Ru (001).
Walczak MM and Thiel PA.
Surface Science, 224(1), 425-450 (1989)
Xiao-Yan Shi et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 30(6), 1561-1566 (2009-08-11)
Acetal (1,1-diethoxyethane) is considered as an alternative to ethanol as bio-derived additive for diesel fuel, which is miscible in diesel fuel. Biodiesel can improve the oxygen content and flash point of the fuel blend of acetal and diesel fuel. Two