Přeskočit na
109967
2-Ethoxyethyl acetate
98%
Synonyma:
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
743,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 330,00 Kč
3 247,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2CH2OC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-839-2
Beilstein/REAXYS Number:
1748677
MDL number:
Assay:
98%
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Bp:
156 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
743,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
715 °F
expl. lim.
13 %
technique(s)
microbiological culture: suitable
refractive index
n20/D 1.403-1.409, n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble about 6 parts
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethoxyethyl acetate is used to study the field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate.
Legal Information
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D136808307289271020
description
98%
description
reagent grade, 98%
description
99%
description
anhydrous, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99.8%
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
99.8%
solubility
H2O: soluble about 6 parts
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethyl acetate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-15-9
CAS No.
111-15-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)