Přejít k obsahu
128910
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
synthesis grade, ≥95%
Synonyma:
BSA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.43
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-892-7
Beilstein/REAXYS Number:
1306669
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
density
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChI key
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
General description
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide(BSA) is a powerful silylating agent for the protection of amides, amines, alcohols, carboxylic acids, enols and phenols. It can also be used as a Bronsted base precursor in Tsuji–Trost reactions. Additionally, it can be used to activate different functional groups during the production of nucleosides, peptides, and heterocycles.
Application
Derivatization reagent for GC-MS analysis of phenolic acids in fruits.
Reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Also used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
Features and Benefits
BSA is good moisture absorbent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
111.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
44 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)