Y0001575
Bupivacaine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
bupivacaine
manufacturer/tradename
EDQM
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)