Merck
PHR9147
N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyma:
Mepivacaine impurity C (PhEur)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H14N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
API family
bupivacaine
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
SMILES string
N(c2c(cccc2C)C)C(=O)c1ncccc1
InChI
1S/C14H14N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
SHZDEASIMRREIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)