Hlavní dokumenty
W379312
Sigma-Aldrich
D-Ribose
natural sourced
Synonyma:
D-Ribofuranose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
FEMA Number:
3793
EC Number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
organoleptic:
odorless
grade:
Halal
Kosher
biological source:
corn
food allergen:
no known allergens
biological source
corn
Quality Level
grade
Halal
Kosher
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChI key
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 7
1 of 7