T1707000
Tolnaftate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tolnaftate
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
InChI key
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)