Merck
B1267
Biotin-maleimide
≥95% (TLC), powder
Synonyma:
N-Biotinoyl-N′-(6-maleimidohexanoyl)hydrazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H29N5O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
451.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.46
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
InChI
1S/C20H29N5O5S/c26-15(7-2-1-5-11-25-17(28)9-10-18(25)29)23-24-16(27)8-4-3-6-14-19-13(12-31-14)21-20(30)22-19/h9-10,13-14,19H,1-8,11-12H2,(H,23,26)(H,24,27)(H2,21,22,30)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI key
VAPZWEFPQRDVHR-NJSLBKSFSA-N
General description
Biotin-maleimide is a biotin specific thiol containing reagent used to biotinylate different proteins through artificially induced or natural sulphadryl group. It can be used as a universal, multipurpose, thiol-specific probe. Biotin-maleimide can also be used in dot blots to detect protein SH groups.
Application
Biotin-maleimide- 0.01 mg/ml in PBS containing 0.1% Tween 20, incubated for 1 h at room temperature can be used to detect deprotected cysteine thiols present on immobilized peptides.
Sulfhydryl-specific biotinylation reagent. Couples by highly efficient thioether linkage. Typically used to couple to intrinsic sulfhydryls, e.g. protein, and avoid modification of primary amine.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B1267-100MG04061833258613
B1267-25MG04061833258620