SMB01337
DIMBOA
Synonyma:
(±)-DIMBOA, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥92% (HPLC)
Quality Level
form
solid
mp
150—155 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
InChI key
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)