543551
6-Methoxy-2-benzoxazolinone
97%
Synonyma:
6-MBOA, 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone, 6-Methoxy-3H-benzoxazol-2-one, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolin-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolinone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C8H7NO3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)