PHR3163
Zidovudine Related Compound D
pharmaceutical secondary standard
Synonyma:
Thymidine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Deoxythymidine, Thymine deoxyriboside, dT
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1724543
API family
zidovudine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
mp
186-188 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Související kategorie
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.