50296
Melting point standard 47-49°C
analytical standard
Synonyma:
Benzophenone, Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-49 °C (±0.3°C)
47-51 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)