Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 690,00 Kč |
O této položce
2 690,00 Kč
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. C0100000, traceable to USP 1085003
API family
dimenhydrinate, caffeine, pentoxifylline
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description anhydrous, 99%, FCC, FG |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade anhydrous, FG, Kosher, Halal |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
58-08-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the minimum potency of Product name : Caffeine CAS 58-08-2 Product Number : PHR1009
1 answer-
The purity of this product is tested to demonstrate traceability to British Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, and United States Pharmacopeia pharmaceutical standards. The potency is not determined.