Merck
P3143
Poly(ethyleneimine) solution
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
Synonyma:
Ethyleneimine polymer solution, PEI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
Mn ~60,000, Mw 750,000
concentration
50 % (w/v) in H2O
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
single component solution
SMILES string
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(ethyleneimine) is a water soluble polymer used as a membrane lubricant for filtering frozen cell membranes. PEI cellulose in small columns will separate cyclic nucleotides from related compounds at the same electrolyte concentration that is used for thin layer chromatography on PEI cellulose-coated plates. PEI solution may also be used in the synthesis of a nanofibrous membrane, which may be used in the adsorption of anionic dyes and heavy metal ions from wastewater samples.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethyleneimine) solution
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)