C6628
Chloroquine diphosphate salt
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
Synonyma:
N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine diphosphate, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Chloroquine diphosphate salt, powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Quality Level
assay
98.5-101.0% (EP)
form
powder or crystals
mp
192-198 °C
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
Související kategorie
General description
Application
Chloroquine diphosphate salt has been used :
- in in vitro antiplasmodial assays
- in transfection and infection assays
- in autophagy inhibition
- in differentiation of induced pluripotent stem (iPS) cells into cardiomyocytes
- in flow treatment of infected blood
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.