Merck
P2963
Potassium iodide
BioXtra, ≥99.0%
Synonyma:
KI, Kalium iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
KI
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% P, ≤0.005% Insoluble matter
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)