Hlavní dokumenty
NIST973
Boric acid
NIST® SRM® 973, acidimetric standard
About This Item
Lineární vzorec:
H3BO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.83
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
format
neat
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay and is intended for use as a primary acidimetric standard. The SRM consists of highly purified boric acid (H3BO3) in a 100 g bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)