Hlavní dokumenty
NIST8634
Ethylene Tetrafluoroethylene for Particle Size Distribution and Morphology
NIST®SRM®
Synonyma:
ETFE Particles
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
packaging
pkg of 20 mL
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
plastics
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
A unit of RM 8634 consists of a vial containing ~20 mL of a suspension of ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) particles in a solution of 0.02 % sodium azide and 0.02 % surfactant [4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenyl-polyethylene glycol].
SRM 8634_cert
SRM 8634_SDS
Application
Ethylene Tetrafluoroethylene for Particle Size Distribution and morphology reference material is intended for use in validating the counting, sizing, and morphological analysis of liquid-borne particles that fall within a size range of approximately 1 µm to 30 µm.
Features and Benefits
  • RM 8634 is available with reference values of particle size distribution and are measured using three optical-microscopy methods. 
  • Certified values are metrologically traceable to the measurement methods and calibration procedures used. 
  • The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions.
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)