Hlavní dokumenty
NIST1985
Thermal Spray Powder - Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal)
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
form
powder
packaging
pkg of 14 g
manufacturer/tradename
NIST®
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
storage temp.
15-25°C
General description
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the calibration of equipment used to measure particle size distributions (PSD) in the 18μm to 55μm range. SRM 1985 consists of a single bottle containing approximately 14 g of tungsten carbide/cobalt powder.
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)