H11300
Hexamethylenetetramine
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
770 °F
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- nitrogen-doped yellowish rutile titania
- nitrogen-doped graphene sheets (NGS)
- highly stable graphene aqueous dispersions
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?