Key Documents
1.04603
Supelco
Hydrazinium sulfate
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Hydrazinium sulfate, Hydrazonium sulfate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H6N2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-110-4
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
601 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
254 °C (decomposition)
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)