Přeskočit na
8.18712
Hexamethylenetetramine
for synthesis
Synonyma:
Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
764,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 240,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 870,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (perchloric acid titration)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
764,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 250 °C
solubility
soluble 895 g/L
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrochemical detection of microplastics: Hexamethylenetetramine is utilized in a novel sensor design using chitosan and magnesium oxide for the electrochemical detection of microplastics, enhancing environmental monitoring capabilities (Noumani et al., 2024).
  • Novel methodologies in nanoparticle synthesis: Research details the use of hexamethylenetetramine in the preparation of monodisperse cerium oxide nanoparticles, demonstrating its utility in precise nanoparticle fabrication (Hastings et al., 2024).
  • Development in mesoporous materials: A study explores hexamethylenetetramine′s use in the self-assembly of ordered mesoporous nanofibers, contributing to advancements in materials science and engineering (Peng et al., 2023).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
398160332331409003
Methenamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1409003
Methenamine
description
for synthesis
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
soluble 895 g/L
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
hcodes
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
100-97-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?