Key Documents
BCR152
Dibenz[a,i]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H13N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.33
Beilstein/REAXYS Number:
209225
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
InChI key
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR152
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)