Hlavní dokumenty
B2209
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene
99%
Synonyma:
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.29
Beilstein/REAXYS Number:
1909298
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
powder
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Benz[a]anthracene can be used in the synthesis of other polycyclic aromatic hydrocarbons such as tribenzo[a,c,f]tetraphene.2 It can also be used for phosphorescence applications.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Crystal induced phosphorescence from Benz (a) anthracene microcrystals at room temperature.
Maity S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 157, 61-68 (2016)
Synthesis, Structural and Spectroscopic Characterization of Four [(η6?PAH) Cr (CO)3] Complexes (PAH= Pyrene, Perylene, Chrysene, 1, 2?Benzanthracene).
Arrais A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004(7), 1505-1513 (2004)
Direct arylation of polycyclic aromatic hydrocarbons through palladium catalysis.
Mochida K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10716-10719 (2011)
Xin-Chun Zhao et al.
EBioMedicine, 53, 102689-102689 (2020-03-03)
How the oncoprotein epidermal growth factor receptor (EGFR) evades proteolytic degradation and accumulates in non-small cell lung cancer (NSCLC) remains unclear, and ubiquitin pathway genes (UPGs) that are critical to NSCLC needs to be systematically identified. A total of 696
Philipp Eyring et al.
Journal of separation science, 44(2), 600-608 (2020-11-14)
Food can contain unwanted compounds and need to be analyzed for compounds like carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons to ensure consumer safety. The analytes need to be extracted from the sample matrix and cleaned-up to enable detection. However, established methods for