Hlavní dokumenty
BCR155
Dibenz[a,c]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H13N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.33
Beilstein/REAXYS Number:
18500
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2nc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-6-12-20-14(7-1)13-19-17-10-3-2-8-15(17)16-9-4-5-11-18(16)21(19)22-20/h1-13H
InChI key
GUZBPGZOTDAWBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR155
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)