Doporučené produkty
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
product line
BioXtra
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
3.5-6.0 (0.5 M in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Effect of Boron Content in LiOH Solutions on the Corrosion Behavior of Zr-Sn-Nb Alloy.: This study investigates how varying boron content in lithium hydroxide solutions affects the corrosion resistance of Zr-Sn-Nb alloys, commonly used in nuclear reactors. The findings highlight the potential for boric acid to enhance the longevity and safety of these materials (Zhao et al., 2024).
- GpEF1A: A Novel Lysine Methyltransferase Gene from Gypsophila perfoliata L. Involved in Boron Homeostasis.: This study identifies a new gene involved in boron regulation in plants, providing insights into boric acid′s role in maintaining cellular homeostasis and potential applications in agricultural biotechnology (Akbudak et al., 2024).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)