B2645
Boric acid
tablet, 1 g boric acid per tablet
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥95% (titration)
form
tablet
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Effect of Boron Content in LiOH Solutions on the Corrosion Behavior of Zr-Sn-Nb Alloy.: This study investigates how varying boron content in lithium hydroxide solutions affects the corrosion behavior of Zr-Sn-Nb alloys, highlighting the potential implications for materials used in nuclear reactors (Zhao et al., 2024).
- Evaluation of living bacterial therapy assisted by pH/reactive oxygen species dual-responsive sodium alginate-based hydrogel for wound infections.: This research evaluates a boric acid-containing hydrogel for its effectiveness in treating wound infections through pH and reactive oxygen species responsiveness, indicating innovative applications in wound care (Miao et al., 2024).
Reconstitution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?