Key Documents
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
USP, BP, EP
Farmaceutická výroba
Synonyma:
(±)-Brompheniramine maleate salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H19BrN2 · C4H4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
435.31
MDL number:
UNSPSC Code:
51313418
agency
BP
EP
USP
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Inchi Key
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)