Přeskočit na
1.00264
Formic acid
greener alternative
98%-100%, for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
912,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 620,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 190,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
200 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
71 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Assay:
≥98% (alkalimetric)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
912,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Formic acid 98-100%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.116705.33002Y0001970
Formic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
Formic acid
grade
ACS reagent
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥98% (acidimetric), 98-100%
assay
≥98% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for ISO/CEN 15968-2010
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Application
  • Modified QuEChERS method combined with ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry for detection of cyclopiazonic acid in feeds: This study demonstrates the use of 98-100% formic acid in a modified QuEChERS method, enhancing the efficiency of toxin detection in animal feeds, crucial for maintaining food safety and environmental health (Peng et al., 2024).
  • Adapting Fabric Phase Sorptive Extraction as an Innovative Multitool for Sample Transfer and Extraction in Pharmacokinetic Analysis Followed by LC-MS Determination of Levofloxacin in Plasma Samples: This study utilizes formic acid in developing advanced extraction methods for pharmacokinetic analysis, critical for drug development and therapeutic monitoring in pharmaceutical research (Ekin Dolaksız et al., 2024).
  • Stability Indicating Method Development and Validation of Glycyrrhizin Using RP-HPLC-DAD: Application to Glycyrrhiza glabra Extract: This research uses formic acid in chromatographic analyses to ensure the stability and quality of herbal medicine compounds, relevant in both pharmaceutical and biotechnological fields (Lyngdoh et al., 2024).
Analysis Note
Assay (alkalimetric)≥ 98.0 %Color≤ 10 HazenAcetic acid (CH₃COOH)≤ 500 ppmChloride (Cl)≤ 5 ppmSulfate (SO₄)≤ 5 ppmSulfite (SO₃)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 10 ppmAg (Silver)≤ 0.020 ppmAl (Aluminium)≤ 0.050 ppmBa (Barium)≤ 0.050 ppmBe (Beryllium)≤ 0.020 ppmBi (Bismuth)≤ 0.10 ppmCa (Calcium)≤ 0.20 ppmCd (Cadmium)≤ 0.050 ppmCo (Cobalt)≤ 0.020 ppmCr (Chromium)≤ 0.050 ppmCu (Copper)≤ 0.020 ppmFe (Iron)≤ 2.0 ppmGe (Germanium)≤ 0.050 ppmK (Potassium)≤ 0.10 ppmLi (Lithium)≤ 0.020 ppmMg (Magnesium)≤ 0.50 ppmMn (Manganese)≤ 0.050 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.020 ppmNH₄ (Ammonium)≤ 10 ppmNa (Sodium)≤ 0.50 ppmNi (Nickel)≤ 0.050 ppmPb (Lead)≤ 0.020 ppmSr (Strontium)≤ 0.020 ppmTi (Titanium)≤ 0.10 ppmTl (Thallium)≤ 0.050 ppmV (Vanadium)≤ 0.050 ppmZn (Zinc)≤ 0.050 ppmZr (Zirconium)≤ 0.10 ppmEvaporation residue≤ 10 ppmDilution testpasses testACS, Ph Eur-Reagent
Expiry date : see product label
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F - closed cup
flash_point_c
49.5 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Zhina Hadisi et al.
Macromolecular bioscience, 20(4), e1900328-e1900328 (2020-02-23)
Burn injuries represent a major life-threatening event that impacts the quality of life of patients, and places enormous demands on the global healthcare systems. This study introduces the fabrication and characterization of a novel wound dressing made of core-shell hyaluronic
Sortimentní položky
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Matrix-specific PFAS sample preparation guidance covering containers, extraction, SPE cleanup, pitfalls, and alignment with EPA and global methods.
Guidance on PFAS testing for LC and GC columns, solvent verification, isomer resolution strategies, and hardware choices for trace-level workflows.
Protokoly
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Související obsah
United States Pharmacopeia Methods - Cortisol
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100264010004022536003689
100264251004027269218188
100264100004022536003696
100264101104027269566043
100264902604022536003740
100264250004022536003719
100264920004022536961217
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?