Merck
04943
4-Ethyltoluene
≥95.0% (GC)
Synonyma:
1-Ethyl-4-methylbenzene, p-Ethylmethylbenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5C6H4CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-761-2
Beilstein/REAXYS Number:
1903007
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
autoignition temp.
887 °F
refractive index
n20/D 1.495 (lit.), n20/D 1.496
bp
162 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethyltoluene
wgk
WGK 3
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)