Key Documents
41651
Supelco
L-Rhamnose monohydrate
analytical standard
Synonyma:
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O5 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.17
Beilstein/REAXYS Number:
3912643
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
9.0-11.0% waer
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)