Merck
92976
Peptone special (vegetable)
suitable for microbiology
Synonyma:
Peptone from vegetable, Neopeptone (vegetable)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2% , total nitrogen (N), ≥9%
ign. residue
≤22%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
General description
Manufactured under controlled conditions from vegetable proteins. It is especially adapted for the preparation of media for culturing fastidious bacteria and the support growth conditions found in Peptone special (Cat. No. 68971). Used for cultivation and fermentation media for fastidious bacteria.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)