Merck
04316
Vegetable Extract No. 1
from non-animal source, powder, for, suitable for microbiology
Synonyma:
Meat Extract Replacement, Vegetable hydrolysate no. 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9%
impurities
≤12% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
(Fastidious organism)
General description
Vegetable Extract No. 1 is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Meat Extract (Cat. No. 70164) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)