82815
Pyridinium p-toluenesulfonate
puriss., ≥99.0% (T)
Synonyma:
p-Toluenesulfonic acid pyridine salt, PPTS, Pyridine p-toluenesulfonate
About This Item
Doporučené produkty
grade
puriss.
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
mp
117-120 °C
functional group
tosylate
SMILES string
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?