80030
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Selectophore™
Synonyma:
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Doporučené produkty
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
form
viscous liquid (clear)
bp
386 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
200 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?