31301
Di-n-octyl phthalate
analytical standard
Synonyma:
DNOP, Phthalic acid di-n-octyl ester
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
density
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Soil samples using micellar electro-kinetic chromatography (MEKC), further confirmed by gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
- Bottled water using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Plastic toys using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)