71300
Sodium benzoate
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Synonyma:
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Doporučené produkty
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?