Merck
60591
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Selectophore, ≥98.0%
Synonyma:
Tetrakis(4-chlorophenyl)boron potassium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(ClC6H4)4BK
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
496.11
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-723-0
Beilstein/REAXYS Number:
4117827
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (AT), ≥98.0%
form
solid
SMILES string
[K+].Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16BCl4.K/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;/h1-16H;/q-1;+1
InChI key
SAGICZRAKJSWLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate was used as lipophilic anionic site in constructing fluorescent optode for sodium. It was also used as coating for the piezoelectric crystal in quantifying Potassium using quartz crystal microbalance.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)